Tetrahydropyran zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
MQ200
8.43950.0250 8.43950.1000
8.43950.0250EA 104 EUR
8.43950.0250 8.43950.1000
Tetrahydropyran zS, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropyran
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Kookpunt: 88
Smeltpunt: –44.2 °C
Dichtheid: 0.881 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006585
CAS nummer: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09356
Order Now
Specification Test Results
Solubility 80.2 g/l (25°C)
Melting Point -49.2 °C
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Flash Point -16 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)