2-Bromo-4-chloropyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33698.03 H33698.06
H33698.03EA 36.5 EUR
H33698.03 H33698.06
2-Bromo-4-chloropyridine ≥97%
2-Bromo-4-chloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 22918-01-0 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Melting Point: 30° MDL No.: MFCD03840757
Formule: C₅H₃BrClN
Smeltpunt: <30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840757
CAS nummer: 22918-01-0