4-Nitrophthalonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33546.03 H33546.09
H33546.03EA 15.5 EUR
H33546.03 H33546.09
4-Nitrophthalonitrile ≥97%
4-Nitrophthalonitrile
Purity: 97% CAS No.: 31643-49-9 Molecular Formula: C8H3N3O2 Formula Weight: 173.13 Melting Point: 136-137° MDL No.: MFCD00040301
Formule: C₈H₃N₃O₂
Smeltpunt: 136…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040301
CAS nummer: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9