Indole-7-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H54931.03 H54931.06 H54931.14
H54931.03EA 39.5 EUR
H54931.03 H54931.06 H54931.14
Indole-7-carboxylic acid ≥97%
Indole-7-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 1670-83-3 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.05 MDL No.: MFCD00210442
Formule: C₉H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210442
CAS nummer: 1670-83-3
EINECS: 216-801-5