ω-Bromo-2-fluoroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H34179.03 H34179.09
H34179.03EA 33.2 EUR
H34179.03 H34179.09
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone ≥98%
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 655-15-2 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00278796
Formule: C₈H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00278796
CAS nummer: 655-15-2
UN: 3261
ADR: 8,III