2-Bromo-9-fluorenone 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
H55962.MC H55962.ME H55962.14
H55962.MCEA 0 EUR
H55962.MC H55962.ME H55962.14
2-Bromo-9-fluorenone 96%
2-Bromo-9-fluorenone
Formule: C₁₃H₇BrO
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010789
CAS nummer: 3096-56-8