2-Amino-9-fluorenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-9H-fluoren-9-one
H55048.03 H55048.06 H55048.14
H55048.03EA 52.1 EUR
H55048.03 H55048.06 H55048.14
2-Amino-9-fluorenone 98%
2-Amino-9-fluorenone
Purity: 98% CAS No.: 3096-57-9 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 157-160° MDL No.: MFCD00001157
Formule: C₁₃H₉NO
Kookpunt: 361 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 157…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001157
CAS nummer: 3096-57-9
EINECS: 221-445-9