Barium bromide dihydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16328.22 A16328.36
A16328.22EA 29.7 EUR
A16328.22 A16328.36
Barium bromide dihydrate ≥98%
Barium bromide dihydrate
Formule: BaBr₂·2H₂O
Smeltpunt: 850 °C
Dichtheid: 3,58
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149153
CAS nummer: 7791-28-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,968