2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55206.03 H55206.06
H55206.03EA 63.3 EUR
H55206.03 H55206.06
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Kookpunt: 108…109 °C (11 mmHg)
Smeltpunt: 26…28 °C
Dichtheid: 1,39
Vlampunt: 113 °C (235 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023197
CAS nummer: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II