3-Fluoro-5-iodoaniline 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H34457.03
H34457.06
H34457.03EA
98.8
EUR
H34457.03
H34457.06
3-Fluoro-5-iodoaniline 96%
3-Fluoro-5-iodoaniline
Purity: 96%
CAS No.: 660-49-1
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
MDL No.: MFCD04116466
Formule:
C₆H₅FIN Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04116466 CAS nummer: 660-49-1 |