4-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H55105.03
H55105.06
H55105.03EA
37.1
EUR
H55105.03
H55105.06
4-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
4-Fluoro-N-methylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 459-59-6
Molecular Formula: C7FH8N
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 79°/11mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00017942
Formule:
C₇H₈FN Kookpunt: 79 °C (11 mmHg) Dichtheid: 1,040 Vlampunt: 76 °C (169 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017942 CAS nummer: 459-59-6 EINECS: 207-294-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |