Indole-2-carbaldehyd ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
H54638.03
H54638.06
H54638.03EA
109
EUR
H54638.03
H54638.06
Indole-2-carbaldehyd ≥97%
Indole-2-carbaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 19005-93-7
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 138-142°
MDL No.: MFCD03001425
Formule:
C₉H₇NO Smeltpunt: 138…142 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03001425 CAS nummer: 19005-93-7 |