6-Propyl-2-thiouracil
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
SB00664.1 SB00664.10 SB00664EE
MAYBSB00664.1EA 0 EUR
MAYBSB00664.1 MAYBSB00664.10 MAYBSB00664EE
6-Propyl-2-thiouracil
6-Propyl-2-thiouracil
Formule: C₇H₁₀N₂OS
Kookpunt: 448 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 215…218 °C
MDL Nummer: MFCD00006041
CAS nummer: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054