Boortrichloride 1 M in heptane
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H32785.AE H32785.AP
H32785.AEEA 107 EUR
H32785.AE H32785.AP
Boortrichloride 1 M in heptane
Boortrichloride
CAS No.: 10294-33-4 Molecular Formula: BBr3 Formula Weight: 250.52 Flash Point: -4°(25°F) Boiling Point: 90° UN No.: 3384 MDL No.: MFCD00011312
Formule: BCl₃
Kookpunt: 90 °C
Vlampunt: –4 °C (25 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011313
CAS nummer: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3384
ADR: 6.1,I