4-Amino-3-bromobenzonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H55483.03
H55483.06
H55483.03EA
45.6
EUR
H55483.03
H55483.06
4-Amino-3-bromobenzonitrile 97%
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 50397-74-5
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 106-110°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01861386
Formule:
C₇H₅BrN₂ Smeltpunt: 106…110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01861386 CAS nummer: 50397-74-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |