2-Amino-5-bromobenzonitrile 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55217.03 H55217.06
H55217.03EA 44.7 EUR
H55217.03 H55217.06
2-Amino-5-bromobenzonitrile 96%
2-Amino-5-bromobenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 39263-32-6 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.03 Melting Point: 96-100° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00158946
Formule: C₇H₅BrN₂
Smeltpunt: 96…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00158946
CAS nummer: 39263-32-6
EINECS: 254-387-8
ADR: 6.1,III