3-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55288.03 H55288.06
H55288.03EA 20.2 EUR
H55288.03 H55288.06
3-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
3-Bromo-5-fluorophenol
Purity: 97% CAS No.: 433939-27-6 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-40° MDL No.: MFCD07783710
Formule: C₆H₄BrFO
Smeltpunt: 36…40 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783710
CAS nummer: 433939-27-6