2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H55771.03
H55771.06
H55771.03EA
171
EUR
H55771.03
H55771.06
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 56962-11-9
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 145-147°
MDL No.: MFCD00052184
Formule:
C₇H₅ClO₂ Smeltpunt: 145…147 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052184 CAS nummer: 56962-11-9 |