1,1,2,2-Tetrachloorethaan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43948.0250 8.43948.1000
8.43948.0250EA 44.9 EUR
8.43948.0250 8.43948.1000
1,1,2,2-Tetrachloorethaan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tetrachloorethaan
Formule: Cl₂HCCHCl₂
MW: 167.85 g/mol
Kookpunt: 146.3
Smeltpunt: –43 °C
Dichtheid: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000848
CAS nummer: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN: 1702
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,09264
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad9914010b65d5d21f26f85ccb3fc00111fc8b3&vid=da3549d1364274a05dcc36a80f09745b568776d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Solubility 2830 g/l (25°C)
Melting Point -42.5 °C
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Density 1.59 g/cm3 (25 °C)