1-Octanol, anhydrous 99%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
n-Octanol
434581000
434580010
434581000.EA
44.8
EUR
434581000.
434580010.
1-Octanol, anhydrous 99%, AcroSeal®
1-Octanol
Formule:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH Kookpunt: 195 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –16 °C Dichtheid: 0,824 g/cm³ Vlampunt: 81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002988 CAS nummer: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 Merck Index: 13,06784 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.004 % |