trans-3-Heptene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (E)-3-Heptene
H53482.03 H53482.06 H53482.14
H53482.03EA 59.7 EUR
H53482.03 H53482.06 H53482.14
trans-3-Heptene ≥97%
trans-3-Heptene
Formule: C₇H₁₄
Kookpunt: 94 °C
Smeltpunt: –137 °C
Dichtheid: 0,698
Vlampunt: –1 °C (30 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009475
CAS nummer: 14686-14-7
EINECS: 238-728-8
UN: 3295
ADR: 3,II