trans-4-Methyl-2-pentene ≥95.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0394-25ML M0394-5ML
TCIAM0394-25MLEA 488 EUR
TCIAM0394-25ML TCIAM0394-5ML
trans-4-Methyl-2-pentene ≥95.0% (by GC)
trans-4-Methyl-2-pentene
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 58°C
Dichtheid: 0,6686 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: -27°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065138
CAS nummer: 674-76-0
EINECS: 211-616-6
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43e61046075f4d1e4e92c1187bcca1e1841b3e0e&vid=d73731c267fe74b9c0b95b8328e7a5f801032679&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %