5-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H54385.MD H54385.03
H54385.MDEA 56 EUR
H54385.MD H54385.03
5-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
5-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 402718-29-0 Molecular Formula: C12H15BN2O2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD07780755
Formule: C₁₂H₁₅BN₂O₂
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780755
CAS nummer: 402718-29-0