2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H54689.MD
H54689.03
H54689.MDEA
144
EUR
H54689.MD
H54689.03
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 741709-63-7
Molecular Formula: C12H15BN2O2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 105-106°
MDL No.: MFCD06657825
Formule:
C₁₂H₁₅BN₂O₂ Smeltpunt: 105…106 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06657825 CAS nummer: 741709-63-7 |