4-Hexyloxyaniline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55868.06 H55868.14
H55868.06EA 66.9 EUR
H55868.06 H55868.14
4-Hexyloxyaniline ≥99%
4-Hexyloxyaniline
Formule: C₁₂H₁₉NO
Kookpunt: 155…158 °C (5 mmHg)
Smeltpunt: 43…45 °C
Vlampunt: 113 °C (235 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007868
CAS nummer: 39905-57-2
EINECS: 254-696-8