4-Propoxyaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H55096.03 H55096.06
H55096.03EA 42.2 EUR
H55096.03 H55096.06
4-Propoxyaniline ≥97%
4-Propoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO
Vlampunt: 110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043621
CAS nummer: 4469-80-1
EINECS: 224-740-0