6-Bromoquinoline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55111.03 H55111.06
H55111.03EA 41.6 EUR
H55111.03 H55111.06
6-Bromoquinoline ≥97%
6-Bromoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 5332-25-2 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6630 Melting Point: 24° MDL No.: MFCD00024023
Formule: C₉H₆BrN
Smeltpunt: 24 °C
Dichtheid: 1,538
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024023
CAS nummer: 5332-25-2
EINECS: 226-238-7