1-(4-Chlorobenzyl)piperazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55337.03 H55337.06 H55337.14
H55337.03EA 30.6 EUR
H55337.03 H55337.06 H55337.14
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine ≥98%
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂
Kookpunt: 104…106 °C (0,1 mmHg)
Dichtheid: 1,140
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040791
CAS nummer: 23145-88-2
UN: 3267
ADR: 8,III