2-Chloro-5-formylpyridine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H55550.03
H55550.06
H55550.03EA
94.4
EUR
H55550.03
H55550.06
2-Chloro-5-formylpyridine 96%
2-Chloro-5-formylpyridine
Purity: 96%
CAS No.: 23100-12-1
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD03095223
Formule:
C₆H₄ClNO Smeltpunt: 77…81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095223 CAS nummer: 23100-12-1 |