6-Fluoronicotinic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
H55147.MD H55147.03
H55147.MDEA 47.9 EUR
H55147.MD H55147.03
6-Fluoronicotinic acid ≥97%
6-Fluoronicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 403-45-2 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Melting Point: 144-148° MDL No.: MFCD01859863
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Smeltpunt: 144…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01859863
CAS nummer: 403-45-2