1,1'-Binaphthyl ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16852.03 A16852.06
A16852.03EA 41 EUR
A16852.03 A16852.06
1,1'-Binaphthyl ≥98%
1,1'-Binaphthyl
Purity: 98% CAS No.: 604-53-5 Molecular Formula: C20H14 Formula Weight: 254.33 Melting Point: 144-146° MDL No.: MFCD00041740
Formule: C₂₀H₁₄
Kookpunt: 405 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 144…146 °C
Dichtheid: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041740
CAS nummer: 604-53-5
EINECS: 210-070-6