2,6-Di-tert-butylpyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H55761.03
H55761.06
H55761.14
H55761.03EA
54.6
EUR
H55761.03
H55761.06
H55761.14
2,6-Di-tert-butylpyridine ≥97%
2,6-Di-tert-butylpyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 585-48-8
Molecular Formula: C13H21N
Formula Weight: 191.32
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 100-101°/23mm
Beilstein Reference: 125886
Merck Reference: 14,3036
MDL No.: MFCD00006306
Formule:
C₁₃H₂₁N MW: 191.32 g/mol Kookpunt: 100…101 °C (23 mmHg) Dichtheid: 0.867 Vlampunt: 71 °C (160 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006306 CAS nummer: 585-48-8 EINECS: 209-557-6 Merck Index: 12,03086 |