3-Hexylthiophene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H55891.03 H55891.06 H55891.14
H55891.03EA 34 EUR
H55891.03 H55891.06 H55891.14
3-Hexylthiophene ≥99%
3-Hexylthiophene
Formule: C₁₀H₁₆S
Kookpunt: 65 °C (0,45 mmHg)
Dichtheid: 0,936
Vlampunt: 37 °C (99 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143181
CAS nummer: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III