Tris(2-ethylhexyl)phosphate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
15808.18 15808.30 15808.A1
15808.18EA 23.8 EUR
15808.18 15808.30 15808.A1
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
CAS No.: 78-42-2 Molecular Formula: [CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3P(O) Formula Weight: 434.64 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 0.93 Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 216°/4mm MDL No.: MFCD00009491
Formule: C₂₄H₅₁O₄P
Kookpunt: 216 °C (4 mmHg)
Dichtheid: 0,93
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009491
CAS nummer: 78-42-2
EINECS: 201-116-6