Iodine monochloride 1 M in dichloromethane
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Iodochloride
H31938.AE H31938.AP
H31938.AEEA 61.7 EUR
H31938.AE H31938.AP
Iodine monochloride 1 M in dichloromethane
Iodine monochloride
CAS No.: 7790-99-0 Molecular Formula: ClI Formula Weight: 162.36 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011354
Formule: ClI
MW: 162.36 g/mol
Kookpunt: 97.3
Smeltpunt: 26
Dichtheid: 1.420
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011354
CAS nummer: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 2922
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05039