Titaantetrachloride 1 M in dichloromethane
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Titanium tetrachloride
H31830.AE H31830.AP
H31830.AEEA 52.6 EUR
H31830.AE H31830.AP
Titaantetrachloride 1 M in dichloromethane
Titaantetrachloride
CAS No.: 7550-45-0 Molecular Formula: Cl4Ti Formula Weight: 189.69 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011267
Formule: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Kookpunt: 136
Smeltpunt: 136.2
Dichtheid: 1.365
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011267
CAS nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 2922
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09555