2,5-Dibromohydroquinone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H55453.06
H55453.14
H55453.06EA
72.5
EUR
H55453.06
H55453.14
2,5-Dibromohydroquinone ≥97%
2,5-Dibromohydroquinone
Purity: 97%
CAS No.: 14753-51-6
Molecular Formula: C6H4Br2O2
Formula Weight: 267.90
Melting Point: 191-194°
MDL No.: MFCD00192664
Formule:
C₆H₄Br₂O₂ Smeltpunt: 191…194 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00192664 CAS nummer: 14753-51-6 |