2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55055.03 H55055.06
H55055.03EA 68.1 EUR
H55055.03 H55055.06
2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥97%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂ClFN₂
Dichtheid: 1,073
Vlampunt: 65 °C (149 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788197
CAS nummer: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III