2-Chloro-5-pentylpyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27808.09
H27808.03
H27808.09EA
89
EUR
H27808.09
H27808.03
2-Chloro-5-pentylpyrimidine ≥98%
2-Chloro-5-pentylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 154466-62-3
Molecular Formula: C9H13ClN2
Formula Weight: 184.67
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.504
Boiling Point: 124°/3mm
MDL No.: MFCD04038093
Formule:
C₉H₁₃ClN₂ Kookpunt: 124 °C (3 mmHg) Dichtheid: 1,085 Vlampunt: 97 °C (207 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04038093 CAS nummer: 154466-62-3 |