Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) v/v, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
MQ100
25666-100ML 25666-500ML
SUPL25666-100MLEA 79 EUR
SUPL25666-100ML SUPL25666-500ML
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) v/v, Supelco®
Chloroform : isoamyl alcohol
Formule: CHCl₃,C₅H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
UN: 1888
ADR: 6.1 III