Diethyl methylmalonate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 609-08-5
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 637028
MDL No.: MFCD00009162
Formule:
C₈H₁₄O₄ Kookpunt: 198…199 °C Dichtheid: 1,02 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009162 CAS nummer: 609-08-5 EINECS: 210-175-7 |