Bis(4-fluorophenyl)disulphide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32589.03 H32589.06
H32589.03EA 52.3 EUR
H32589.03 H32589.06
Bis(4-fluorophenyl)disulphide ≥98%
Bis(4-fluorophenyl)disulphide
Purity: 98% CAS No.: 405-31-2 Molecular Formula: C12H8F2S2 Formula Weight: 254.31 Boiling Point: 141°/1mm MDL No.: MFCD00816758
Formule: C₁₂H₈F₂S₂
MW: 254.32 g/mol
Kookpunt: 141 °C (1 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00816758
CAS nummer: 405-31-2