5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26187.03
H26187.06
H26187.14
H26187.03EA
49
EUR
H26187.03
H26187.06
H26187.14
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 96515-79-6
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Refractive Index: 1.5410
Melting Point: 29-32°
MDL No.: MFCD03094518
Formule:
C₇H₄ClFO Smeltpunt: 29…32 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094518 CAS nummer: 96515-79-6 EINECS: None |