4-n-Nonylphenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15609.03 A15609.06
A15609.03EA 45.2 EUR
A15609.03 A15609.06
4-n-Nonylphenol ≥98%
4-n-Nonylphenol
Purity: 98+% CAS No.: 104-40-5 Molecular Formula: C15H24O Formula Weight: 220.36 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.5110 Melting Point: 43-46° Boiling Point: 127-130°/27mm Beilstein Reference: 2047450 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002396
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220.35 g/mol
Kookpunt: 127…130 °C (27 mmHg)
Smeltpunt: 43…46 °C
Dichtheid: 0.937
Vlampunt: 150 °C (302 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002396
CAS nummer: 104-40-5
EINECS: 203-199-4
UN: 2430
ADR: 8 III