Cyclopentadecane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A19416.03 A19416.06
A19416.03EA 32.2 EUR
A19416.03 A19416.06
Cyclopentadecane ≥98%
Cyclopentadecane
Purity: 98% CAS No.: 295-48-7 Molecular Formula: C15H30 Formula Weight: 210.40 MDL No.: MFCD00039424
Formule: C₁₅H₃₀
Dichtheid: 0,805
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039424
CAS nummer: 295-48-7
EINECS: 206-040-7