7-Bromo-1-tetralone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
H50604.03 H50604.06
H50604.03EA 82.9 EUR
H50604.03 H50604.06
7-Bromo-1-tetralone ≥97%
7-Bromo-1-tetralone
Purity: 97% CAS No.: 32281-97-3 Molecular Formula: C10H9BrO Formula Weight: 225.09 Melting Point: 73-77° MDL No.: MFCD02179287
Formule: C₁₀H₉BrO
Smeltpunt: 73…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179287
CAS nummer: 32281-97-3