1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13303.22
A13303.36
A13303.22EA
44.1
EUR
A13303.22
A13303.36
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) ≥97%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Purity: 97%
CAS No.: 529-34-0
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.5695
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 257°
Beilstein Reference: 607374
MDL No.: MFCD00001688
Formule:
C₁₀H₁₀O Kookpunt: 257 °C Smeltpunt: 6…8 °C Dichtheid: 1,097 Vlampunt: 129 °C (264 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001688 CAS nummer: 529-34-0 EINECS: 208-460-6 |