6,7-Dimethoxy-1-tetralone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25226.03
B25226.06
B25226.14
AB146755.0025
B25226.03EA
50.8
EUR
B25226.03
B25226.06
B25226.14
ABCRAB146755.0025
6,7-Dimethoxy-1-tetralone ≥97%
6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Purity: 97%
CAS No.: 13575-75-2
Molecular Formula: C12H14O3
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD00134100
Formule:
C₁₂H₁₄O₃ Smeltpunt: 98…100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134100 CAS nummer: 13575-75-2 |