5-Hydroxy-1-tetralone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17034.06
A17034.14
A17034.06EA
183
EUR
A17034.06
A17034.14
5-Hydroxy-1-tetralone ≥99%
5-Hydroxy-1-tetralone
Purity: 99%
CAS No.: 28315-93-7
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 209-211°
Beilstein Reference: 2437410
Formule:
C₁₀H₁₀O₂ Smeltpunt: 209…211 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001693 CAS nummer: 28315-93-7 EINECS: 248-958-0 |