5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L02416.09 L02416.18
L02416.09EA 101 EUR
L02416.09 L02416.18
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol ≥99%
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Purity: 99% CAS No.: 529-35-1 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Melting Point: 69-71° Boiling Point: 264-265°/705mm MDL No.: MFCD00001734
Formule: C₁₀H₁₂O
Kookpunt: 264…265 °C (705 mmHg)
Smeltpunt: 69…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001734
CAS nummer: 529-35-1
EINECS: 208-461-1